S9924
Anti-Syntaxin 4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:300-1:600
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STX4(6810)
mouse ... Stx4a(20909)
rat ... Stx4(81803)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3