MAB1622
Anti-Spectrin alpha chain (nonerythroid) Antibody, clone AA6
clone AA6, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
(ALPHA)II-SPECTRIN, Alpha-II spectrin, Fodrin alpha chain, Spectrin, non-erythroid alpha chain, non-erythrocytic spectrin alpha, spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin), Fodrin α
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AA6, monoclonal
Reattività contro le specie
pig, guinea pig, rabbit, mouse, chicken, rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPTAN1(6709)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
A 1:200-1:400 dilution of a previous lot was used in immunohistochemistry.
Does not work on paraffin sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Chromatin Immunopreciptiation:
A previous lot of this antibody was used to immunoprecipitate Spectrin Alpha from chromatin-associated protein extracts derived from normal human, HeLa, FA-A, and transduced FA-A cells (McMahon, L.W., et al. (1999). J. Biological Chem. 274:32904-32908).
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected N-, C- terminal Spectrin alpha/Fodrin alpha on 10 μg of staurosporine treated HeLa lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cells treated with staurosporine
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2