SAB4200841
Anti-Syntaxin antibody, Mouse monoclonal
clone HPC-1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-STX1
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Livello qualitativo
Clone
HPC-1, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
monkey, rat, human, dog, mouse, bovine
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human neuroblastoma SHSY5Y cell lysate.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Syntaxin-1(also known as HPC-1 antigen or Stx1),8-9 a 35 kDa molecule with carboxyl-terminal membrane anchor, is a synaptic protein identified by its ability to interact with the synaptic vesicle protein synaptotagmin
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)