R108
Ro 41-0960
solid
Sinonimo/i:
2′-Fluoro-3,4-dihydroxy-5-nitrobenzophenone
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
H2O: slightly soluble <0.7 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.0 mg/mL
ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)C(=O)c2ccccc2F
InChI
1S/C13H8FNO5/c14-9-4-2-1-3-8(9)12(17)7-5-10(15(19)20)13(18)11(16)6-7/h1-6,16,18H
RQPAUNZYTYHKHA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... COMT(1312)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?