PHG0016
Glycine hydrochloride
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, microbial, heavy metals, arsenic and trace impurities; tested
Punto di fusione
176-180 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Attività estranea
Cytotoxicity; tested
Stringa SMILE
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?