55097
Glycine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Classi chimiche degli analiti
amino acids, peptides, proteins
Concentrazione
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
colorless
applicazioni
food and beverages
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)