P7125
Pepsina
powder, ≥400 units/mg protein
Sinonimo/i:
Pepsina, Pepsina A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine gastric mucosa
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Attività specifica
≥400 units/mg protein
PM
35 kDa
Solubilità
10 mM HCl: soluble 1.0 mg/mL, clear to faintly turbid, colorless
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
pig ... LOC396892(396892)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Pepsin is the major proteolytic enzyme produced in the stomach. It digests proteins through the cleavage of interior peptide linkages.
Definizione di unità
Risultati analitici
Altre note
Inibitore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.