L3126
Lipase from porcine pancreas
Type II, ≥125 units/mg protein (using olive oil (30 min incubation)), 30-90 units/mg protein (using triacetin)
Sinonimo/i:
Pancreatic lipase, PPL, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine pancreas
Livello qualitativo
Tipo
Type II
Forma fisica
lyophilized (cake)
Attività specifica
≥125 units/mg protein (using olive oil (30 min incubation))
30-90 units/mg protein (using triacetin)
Composizione
protein, ≥20%
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Applicazioni
- for the analysis of fatty acid at the 2-position of triglycerides.
- to determine the indigestible fraction of plant source that is resistant to the action of digestive enzymes.
- as a component of dissolution media to study the dissolution profiles of theophylline.
Azioni biochim/fisiol
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Qualità
Definizione di unità
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lipid Induced Insulin Resistance