Documenti fondamentali
SRE0028
Sigma-Aldrich
Lipase from human pancreas
Sinonimo/i:
Lipase from human pancreas, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.54
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Pancreatic lipase fulfills a key function in dietary fat absorption by hydrolyzing triglycerides into diglycerides, and subsequently into monoglycerides and free fatty acids.
Confezionamento
100 units in glass bottle
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)