1.07185
Pepsin
(from porcine gastric mucosa) 0.7 FIP-U/mg for biochemistry EC 3.4.23.1
Sinonimo/i:
Pepsin
About This Item
pH
4.0-5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
10 g/L
Densità bulk
380‑420 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Activity/FIP (Hemoglobin; pH 1.6; 25 °C): ≥ 0.70 FIP-U/mg
pH-value (1 %; water): 4.0 - 5.0
Water (according to Karl Fischer): ≤ 6.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1