O6014
Anti-O-GlcNAc Transferase (TI-14) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-O-linked N-Acetylglucosamine Transferase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 110 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:50-1:100 using A549 human lung carcinoma cells fixed with paraformaldehyde/triton
western blot: 1:1,000-1:2,000 using HeLa cell nuclear extracts
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OGT(8473)
mouse ... Ogt(108155)
rat ... Ogt(26295)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)