SAB4200311
Anti-O-GlcNAcase (OGA) (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Beta-N-acetylhexosaminidase, Anti-Hexosaminidase C, Anti-MEA5, Anti-Meningioma expressed antigen 5 (hyaluronidase), Anti-N-acetyl-beta-D-glucosaminidase, Anti-N-acetyl-beta-glucosaminidase, Anti-NCOAT, Anti-O-GlcNAcase, Anti-OGA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~130 kDa
Reattività contro le specie
canine, human
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 3-6 μg using MDCK cells.
western blot: 2-4 μg/mL using MCF7 cell extracts.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MGEA5(10724)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- Western blotting
- Immunoprecipitation
- Microarray analysis
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?