O7764
Monoclonal Anti-β-O-Linked N-Acetylglucosamine
clone CTD110.6, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-O-GlcNAc Transferase, Anti-O-GLCNAC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CTD110.6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
wide range
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using total cell extract of HeLa cells
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OGT(8473)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?