O2260
Mouse Osteopontin
recombinant, expressed in NSO cells, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Bone Sialoprotein-1, Early T Lymphocyte Activation Protein-1 (ETA-1), OPN, Secreted Phosphoprotein 1 (Spp1)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Osteopontin from mouse, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in NSO cells
Sterilità
sterile
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
30 kDa by SDS-PAGE (reducing)
65 kDa by SDS-PAGE (reducing) (doublet)
Confezionamento
pkg of 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Spp1(20750)
Applicazioni
- to study its role in a mouse model of preterm brain injury
- as a positive control to analyze the relationship between the vascular calcification process and osteopontin (OPN) overexpression in the neointima of atherosclerotic plaques
- to study its interaction on the crystal growth process of hydroxyapatite in agarose hydrogels
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?