SAB4200018
Anti-Osteopontin antibody, Mouse monoclonal
clone OPN46, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-BNSP, Anti-Bone Sialoprotein 1, Anti-Early T Lymphocyte Activation Protein 1 (ETA1), Anti-OPN, Anti-SPP1, Anti-Secreted phosphoprotein 1, Anti-Urinary stone protein, Anti-Uropontin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
OPN46, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~60 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, monkey, rat, canine
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 5-10 μg/mL using HepG2 cells extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPP1(6696)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)