Documenti fondamentali
SAB5700734
Sigma-Aldrich
Anti-SPP1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
BNSP, BSPI, ETA-1, OPN, Osteopontin, SPP1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
32
33
35
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1.63 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPP1(6696)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is involved in the attachment of osteoclasts to the mineralized bone matrix. The encoded protein is secreted and binds hydroxyapatite with high affinity. The osteoclast vitronectin receptor is found in the cell membrane and may be involved in the binding to this protein. This protein is also a cytokine that upregulates expression of interferon-gamma and interleukin-12. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 17-314 of human SPP1 (NP_001035147.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)