N2132
4-Nitrophenyl β-D-xylopyranoside
≥98%
Sinonimo/i:
PNPX
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Punteggio alternativa più verde
old score: 100
new score: 51
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Solubilità
methanol: 49.00-51.00 mg/mL
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1CO[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9+,10-,11+/m1/s1
MLJYKRYCCUGBBV-YTWAJWBKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3