N3378
4-Nitrophenyl β-D-fucopyranoside
≥98% (TLC), powder
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
4-Nitrophenyl β-D-fucopyranoside, ≥98% (TLC)
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO7/c1-6-9(14)10(15)11(16)12(19-6)20-8-4-2-7(3-5-8)13(17)18/h2-6,9-12,14-16H,1H3/t6-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
YILIDCGSXCGACV-BVWHHUJWSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?