N1627
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide, 4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, PNPG
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
H2O: soluble 100 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-N
Applicazioni
Substrati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.