M1156
Methyl β-D-glucuronide sodium salt
≥98% (TLC, anhydrous)
Saggio
≥98% (TLC, anhydrous)
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D -61.0 to -59.0 °, c = 1% (w/v) in water
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezze
≤2% water (Karl Fischer)
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Cationi in tracce
Na: 7.5-12.5%
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)OC
InChI
1S/C7H12O7.Na/c1-13-7-4(10)2(8)3(9)5(14-7)6(11)12;/h2-5,7-10H,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,7+;/m0./s1
MSQCUKVSFZTPPA-UDGZVUODSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?