G5269
D-Glucuronic acid
≥98% (GC)
Sinonimo/i:
Glucosiduronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D 35 to 37°, c = 6% (w/v) in H2O (equilibrium value)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
159-161 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2-,3+,4-,6+/m0/s1
AEMOLEFTQBMNLQ-QIUUJYRFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in in vitro human digestion model
- as a fibrous cellulose powder, to test the feeding preference among experimental termites
- as a standard to quantify glucuronic acid in urine sample
Azioni biochim/fisiol
WGK 3