05566
D-(+)-Glucuronic acid γ-lactone
analytical standard
Sinonimo/i:
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone, D-Glucurone, D-Glucurono-6,3-lactone, Glucuronolactone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (sum of anomers, GC)
Attività ottica
[α]/D +18.8±2°, c = 8% in H2O (after 1 hr)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Punto di fusione
172-175 °C (lit.)
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C([C@@H]([C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)C1=O)O)[H]
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?