Key Documents
8.41864
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucuronolactone
for synthesis
Sinonimo/i:
D-(+)-Glucuronolactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
251-053-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
170-175 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in water): +17.0 - +19.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2