Documenti fondamentali
487870
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside
Substrate for the colorimetric assay of β-D-xylosidase. Also shown to disrupt proteoglycan biosynthesis in vivo.
Sinonimo/i:
p-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside, pNP-β-D-Xyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤0.05% p-nitrophenol
Solubilità
water: 40 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)OC2OCC(C(C2O)O)O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2
MLJYKRYCCUGBBV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Substrate for the colorimetric assay of β-D-xylosidase. Also shown to disrupt proteoglycan biosynthesis in vivo.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Haggerty, J.G. 1994. J. Cell Physiol. 158, 39.
Gressner, A.M. 1991. Cell. Mol. Biol. 37, 549.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3