M8042
Terreno essenziale minimo di Eagle
Alpha Modification, with nucleosides and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
MEM
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Terreno essenziale minimo di Eagle, Alpha Modification, with ribonucleosides, deoxyribonucleosides and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
Hanks’ salts (2% CO2): no
glucose: yes
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
stable glutamine: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.