M2414
Terreno essenziale minimo di Eagle
With Earle′s salts and reduced NaHCO₃. without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
MEM
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Terreno essenziale minimo di Eagle, Modified, with Earle′s salts and reduced NaHCO3. without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: 0.85 g/L
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
MEM, which incorporates these modifications, includes higher concentrations of amino acids so the medium more closely approximates the protein composition of cultured mammalian cells. MEM has been used for cultivation of a wide variety of cells grown in monolayers. Optional supplementation of non-essential amino acids to the formulations that incorporate either Hanks′ or Earle′s salts has broadened the usefulness of this medium.
Applicazioni
Altre note
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?