M7905
Monoclonal Anti-Myosin Light Chain Kinase antibody produced in mouse
clone K36, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-KRP, Anti-MLCK, Anti-MLCK1, Anti-MLCK108, Anti-MLCK210, Anti-MMIHS, Anti-MMIHS1, Anti-MSTP083, Anti-MYLK1, Anti-smMLCK
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
K36, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
avian, mammals
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:10,000
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYLK(4638)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunohistochemistry
- immunoblot (diluted 1:10,000) analysis
- flow cytometry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?