T3287
Monoclonal Anti-Talin antibody produced in mouse
clone 8d4, ascites fluid
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Talin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8d4, monoclonal
PM
antigen 225-235 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
chicken, frog, rat, human, mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured Rat2 cells
western blot: 1:100 using chicken gizzard extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TLN1(7094) , TLN2(83660)
mouse ... Tln1(21894) , Tln2(70549)
rat ... Tln1(313494)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?