M5948
Anti-MIB1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DAPK-interacting protein 1, Anti-DIP-1, Anti-KIAA1323, Anti-Mindbomb homolog 1, Anti-Ubiquitin ligase mind bomb
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~110 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of A549 or PC12 cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MIB1(57534)
mouse ... Mib1(225164)
rat ... Mib1(307594)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol