Key Documents
MAB5326
Sigma-Aldrich
Anti-Nestin Antibody, clone 10C2
clone 10C2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-Nestin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
10C2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
input
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
La nestina è una grande proteina dei filamenti intermedi (di tipo VI) espressa durante lo sviluppo e nelle giunzioni miotendinee e neuromuscolari. L′espressione della nestina è limitata nel tempo, infatti tipicamente scompare entro E18. Questa proteina è ritenuta a ragione un marcatore neuronale, tuttavia studi recenti hanno identificato l′espressione della nestina anche in altri tipi cellulari come le cellule endoteliali (Mokry and Nemecek, 1998). La nestina identifica il neuroepitelio più primitivo ma anche molti altri tessuti embrionali, quindi non è specifica del SNC. L′espressione di questa proteina si osserva in quasi tutti i glioblastomi multiformi (sia primitivi che metastatici) ma non in alcun carcinoma metastatico.
Specificità
Reacts with human Nestin, with weak reactivity to monkey nestin. Not reactive with rodent nestin.
Immunogeno
Epitope: human
Fusion protein.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Immunoblotting: 1:1,000-1:2,000 on denatured protein. Western blot: 1:1000-1:5000. Recognizes a 220-240kDA band on denaturing SDS gels. There is also a 60-64kDa band present in most lysates, the identity of this smaller fragment is unknown but it is not seen in lysates not containing human nestin protein.
WI-38 (ATCC# CCL75) can be used as a positive control. U251 cell line is also positive.
Immunocitochimica:
1:200 on formalin fixed, paraffin embedded tissue sections. Use triton 0.02% in block only; dilution buffer 0.1% BSA; incubations 1-2 hours RT. Human fetal brain is suggested as a positive control. (CA Messam et al, Develop. Brain Res, 134:87-92, 2002; Gu, et al., Brain Res. 943:174-180, 2002).
Questo anticorpo anti-proteina fibrillare acida della glia è convalidato per l′uso nelle analisi di IC, IH, IH(P) e WB per la rivelazione della GFAP.
Sottocategoria di ricerca
Cellule staminali neurali
Descrizione del bersaglio
200-220 kDa
Linkage
Sostituisce: AB5922
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina murina purificata con proteina A in fosfato di sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, con azoturo di sodio allo 0,1% come conservante.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
°° Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Durante la spedizione, piccoli volumi di prodotto potrebbero restare nella sigillatura del flaconcino. Per i prodotti con volumi pari o inferiori a 200μL, si consiglia di picchiettare delicatamente il flaconcino su una superficie dura o di centrifugarlo brevemente in una centrifuga da tavolo per recuperare il liquido dal tappo.
Risultati analitici
Controllo
Controllo positivo: WI-38 (ATCC# CCL75) or U251 cell lines
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Bone marrow-derived mesenchymal stem cells already express specific neural proteins before any differentiation.
Tondreau, Tatiana, et al.
Differentiation, 72, 319-326 (2004)
Transient expression of keratin during neuronal development in the adult rabbit spinal ganglion.
Iwatsuki H, Suda M
Anatomical Science International null
beta-cell neogenesis induced by adenovirus-mediated gene delivery of transcription factor pdx-1 into mouse pancreas.
Taniguchi, H, et al.
Gene Therapy, 10, 15-23 (2003)
Expression of stem-cell markers (cytokeratin 15 and nestin) in primary adnexal neoplasms-clues to etiopathogenesis.
Mahalingam M, Srivastava A, Hoang MP
The American Journal of Dermatopathology null
Multiple neurogenic and neurorescue effects of human mesenchymal stem cell after transplantation in an experimental model of Parkinson's disease.
Cova, Lidia, et al.
Brain Research, 1311, 12-27 (2010)
Articoli
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Fibroblast growth factors (FGFs) are secreted glycoproteins that regulate several fundamental developmental pathways and help regulate mesoderm and ectoderm patterning in the early embryonic development.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Protocolli
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.