I9018
Monoclonal Anti-Involucrin antibody produced in mouse
clone SY5, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-Involucrin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SY5, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
canine, gorilla, owl monkey, pig, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:100 using formalin-fixed, paraffin-embedded human skin sections
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IVL(3713)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?