Documenti fondamentali
SAB5702312
Sigma-Aldrich
Anti-MIB1/DIP1 Antibody, clone 9Q4N9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
DIP-1, DIP1, LVNC7, MIB, ZZANK2, ZZZ6
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9Q4N9, monoclonal
Stato
liquid
PM
110 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.45 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSNSRNNRVMVEGVGARVVRGPDWKWGKQDGGEGHVGTVRSFESPEEVVVVWDNGTAANYRCSGAYDLRILDSAPTGIKHDGTMCDTCRQQPIIGIRWKC
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MIB1(57534)
Descrizione generale
This gene encodes a protein containing multiple ankyrin repeats and RING finger domains that functions as an E3 ubiquitin ligase. The encoded protein positively regulates Notch signaling by ubiquitinating the Notch receptors, thereby facilitating their endocytosis. This protein may also promote the ubiquitination and degradation of death-associated protein kinase 1 (DAPK1). [provided by RefSeq, Jun 2013]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human MIB1/DIP1 (Q86YT6).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)