M4670
D-Mannosamine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-2-deoxy-D-mannose hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
crab (shell)
shrimp shells
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white
Punto di fusione
168 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].N[C@@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3+,4-,5-,6?;/m1./s1
QKPLRMLTKYXDST-OHXGPSCHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?