K1140
Kifunensine
solid,film or powder, ≥98%
Sinonimo/i:
FR 900494, Hexahydro-6R,7S,8aS-trihydroxy-5R-(hydroxymethyl)-imidazo[1,2-a] pyridine-2,3-dione
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Kifunensine, mannosidase inhibitor
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Forma fisica
film or powder
solid
Solubilità
water, double-distilled: 50 mM
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
OIURYJWYVIAOCW-PQMKYFCFSA-N
Informazioni sul gene
human ... MAN1A1(4121) , MAN1A2(10905) , MAN1B1(11253) , MAN1C1(57134)
mouse ... MAN1A1(17155) , MAN1A2(17156) , MAN1B1(227619) , MAN1C1(230815)
rat ... MAN1A1(294410) , MAN1A2(295319) , MAN1B1(499751) , MAN1C1(362625)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3