M1134
L-(−)-Mannose
≥99% (GC)
Sinonimo/i:
L-Mannopyranose
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
powder
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Colore
beige
Punto di fusione
129-131 °C (lit.)
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Stringa SMILE
OC[C@@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m0/s1
WQZGKKKJIJFFOK-JFNONXLTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3