Documenti fondamentali
92683
Supelco
D-(+)-mannosio
analytical standard
Sinonimo/i:
D-mannopiranosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
1564373
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D 13.8±0.5°, 24 hr, c = 10 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
133-140 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
L-(−)-Fucose analytical standard
Supelco
93183
L-(−)-Fucose
D-(+)-Glucosio analytical standard
Supelco
47249
D-(+)-Glucosio
Monosaccharides Kit analytical standard
Supelco
47267
Monosaccharides Kit