Documenti fondamentali
93183
Supelco
L-(−)-Fucose
analytical standard
Sinonimo/i:
6-Deoxy-L-galactose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Beilstein:
1723321
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Attività ottica
[α]/D -75.0±2.0°, c = 4 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
150-153 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
PNNNRSAQSRJVSB-KCDKBNATSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8