PHR1206
D-(+)-Galattosio
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Galattosio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. G0050000
traceable to USP 1287700
Famiglia di API
galactose
CdA
current certificate can be downloaded
Classi chimiche degli analiti
oligosaccharides
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
168-170 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)