T2751
D-(−)-Tagatose
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
D-lyxo-2-Hexulose
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder or crystals
Attività ottica
[α]25/D -6.5 to -5.0 °, c = 1% (w/v) in water
Dolcezza
0.9 × sucrose
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6-/m1/s1
BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?