M0894
Terreno essenziale minimo di Eagle
Alpha Modification, with L-glutamine and sodium pyruvate, without ribonucleosides, deoxyribonucleosides and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
MEM
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
stable glutamine: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
glucose: yes
L-glutamine: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Quantità
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.