L8146
Lectin from Ulex europaeus (gorse, furze)
peroxidase conjugate, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Ulex europaeus agglutinin, UEA-I
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Ulex europaeus
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Saggio
70.00-90.00% (Lowry)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
<40 μg/mL agglutination activity
peroxidase activity
≥15 units/mg protein
Composizione
Protein, ~80% Lowry
tecniche
western blot: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
- Glycoprotein sample size: 500ng
- Lectin Concentration: 0.1ug/ml
- Load samples at 500 ng of glycoprotein per lane
- Run 4-20% Bis-Tris SDS page gel
- Transfer gel to a PVDF membrane
- Block membrane for 1 hr at RT with RIPA buffer (R0278 Sigma)
- Incubate HRP lectin at 0.1ug/ml with RIPA buffer for 2 hours at RT
- Wash membrane 5 x 5 minutes with 25ml RIPA buffer
- Detect using chemiluminescent substrate (CPS1-120)
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Linkage
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Repurified by affinity chromatography after conjugation.
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3