L3892
Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
peroxidase conjugate, lyophilized powder
Sinonimo/i:
WGA, Wheat germ agglutinin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Triticum vulgaris
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Saggio
≥85% protein basis (Warburg-Christian)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
<40 μg/mL agglutination activity
peroxidase activity
50-200 units/mg protein
Composizione
Protein, ~90% modified Warburg-Christian
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
- Glycoprotein sample size: 500ng
- Lectin Concentration: 0.1ug/ml
- Load samples at 500 ng of glycoprotein per lane
- Run 4-20% Bis-Tris SDS page gel
- Transfer gel to a PVDF membrane
- Block membrane for 1 hr at RT with RIPA buffer (R0278 Sigma)
- Incubate HRP lectin at 0.1ug/ml with RIPA buffer for 2 hours at RT
- Wash membrane 5 x 5 minutes with 25ml RIPA buffer
- Detect using chemiluminescent substrate (CPS1-120)
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3