L1882
Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
agarose conjugate, saline suspension
Sinonimo/i:
WGA, Wheat germ agglutinin
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
agarose conjugate
Livello qualitativo
Stato
saline suspension
Grado di funzionalizzazione
5-10 mg per mL
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Attivazione matrice
cyanogen bromide
Capacità
≥0.1 mg/mL binding capacity (ovomucoid)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocolli
This page shows how to purify glycoproteins and polysaccharides by affinity chromatography using Agarose Wheat Germ Lectin from GE Healthcare.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
This page shows how to perform column packing and preparation for affinity chromatography when using Tricorn™ or XK columns available from GE Healthcare.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.