L1006
L-Lactic Dehydrogenase from bovine heart
Type XVII, buffered aqueous glycerol solution, ≥400 units/mg protein
Sinonimo/i:
Lactate, (S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine heart
Tipo
Type XVII
Saggio
5.0—15.0 mg protein/mL (biuret)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
≥400 units/mg protein
PM
140 kDa
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
cell based assay: suitable
Impurezze
<10 μg/mg protein free ammonium
Colore
white
pH
7.5
Cationi in tracce
NH4+: ≤10 μg/mg protein
applicazioni
life science and biopharma
Attività estranea
glutamic-pyruvic transaminase and glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.02%
pyruvate kinase, myokinase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
cow ... LDHA(281274) , LDHB(281275)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Enzymatic Assay of L-Lactic Dehydrogenase (EC 1.1.1.27)