Documenti fondamentali
J0250
Sigma-Aldrich
Jack beans
Whole Beans
Sinonimo/i:
Canavalia Gladiata, Canavalia Seeds, Jack Bean Seeds
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.81
Livello qualitativo
Stato
solid
Descrizione generale
Jack beans or Carnavalia ensiformis is a leguminous plant rich in proteins that produces mass amounts of green fodder. It is a source of feed supplement for dwarf goats.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Agronomic and nutritive evaluation of jack beans (Canavalia ensiformis) for fodder in the derived savannah zone of Nigeria
Olaniran O OjebryiandO A
International Journal of Agriculture and Biology, 2(12), 1059-1063 (2007)