Documenti fondamentali
J0125
Sigma-Aldrich
Jack beans
fine powder
Sinonimo/i:
Jack bean meal
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Stato
fine powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥1500 units/g
Applicazioni
Jack beans has been used in the extraction of Concanavalin A (Con A) lectin.
Azioni biochim/fisiol
Jack beans may be used as a "crude urease." Jack beans (Canavalia ensiformis) is a potential source of protein and local feed ingredient. It contains essential amino acids. Jack bean is also rich in phenol, isoflavones, niacin, saponins, and fibre and possesses hypocholesterolemic properties.
Definizione di unità
One unit will liberate 1.0 micromole of ammonia from urea per minute at pH 7.0 at 25 deg C.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
The isolation and properties of the dimeric subunit of concanavalin A
Pazur JH, et al.
Journal of Protein Chemistry, 19(5), 353-359 (2000)
Utilization of Jack Bean (Canavalia ensiformis) Meal as a Substitute for Soybean Meal in Diet for Broiler Reared for 35 Days
Sudarman A, et al.
Bulletin of Animal Science, 42(1), 8-14 (2018)