94280
Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean)
powder, ~1 U/mg
Sinonimo/i:
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
About This Item
Forma fisica
powder
Attività specifica
~1 U/mg
PM
Mr ~480000
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves