H4539
Anti-Histone Deacetylase 11 (HDAC11) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HD11, Anti-HDAC11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~39 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using extracts of mouse brain
western blot (chemiluminescent): 4-6 μg/mL using nuclear extracts of HeLa cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC11(79885)
mouse ... Hdac11(232232)
rat ... Hdac11(297453)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3