H7125
Histamine
≥97% (TLC), powder, H₁ and H₂ histamine receptor agonist
Sinonimo/i:
2-(4-Imidazolyl)ethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Histamine, ≥97.0%
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0%
P. eboll.
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
Punto di fusione
83-84 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759) , CA2(760) , HRH1(3269) , HRH2(3274) , HRH3(11255) , HRH4(59340)
rat ... Hrh1(24448) , Hrh3(85268)
Descrizione generale
Applicazioni
- to stimulate regulated cellular secretion
- in reaction mixture to activate blood for assaying thrombin (factor iia) activity by fluorimetry
- to fill the luminal side of the chamber to investigate its effects on the TJ-related barrier and the expression of TJ (tight junction) markers in the vocal fold epithelium
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
HPLC Analysis of Biogenic Amines on Ascentis® RP-Amide