H7375
Histamine bisphosphate monohydrate
Sinonimo/i:
2-(4-Imidazolyl)ethylamine diphosphate salt, 2-(4-Imidazolyl)ethylamine diphosphate salt monohydrate, Histamine diphosphate salt monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]O[H].OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2H3O4P.H2O/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;2*1-5(2,3)4;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*(H3,1,2,3,4);1H2
CNSGLKZGHLZDHQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves